Läs mer
Klorodibromactiksyra, TRC
Produktkod. 30137808
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137808 1 g
30005447 100 mg
30004259 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137808 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3710381G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5278-95-5
Molekylformel C2 H Br2 Cl O2
Molekylvikt (g/mol) 252.29
Synonym Acetic acid, 2,2-dibromo-2-chloro-, Acetic acid, dibromochloro- (7CI,8CI,9CI), 2,2-Dibromo-2-chloroacetic acid, Chlorodibromoacetic acid, Dibromochloroacetic acid
IUPAC-namn 2,2-dibrom-2-kloroättiksyra
LEDER OC(=O)C(Cl)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibromochloroacetic acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C2HBr2ClO2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Formel vikt 249.8032