Läs mer
Klorodicyklohexylfosfin, 97 %
Produktkod. 10324402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10324402 1 g Glasflaska 1g
10008851 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10324402 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 353290010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16523-54-9 | C12H22ClP | 232,73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16523-54-9
Molekylformel C12H22ClP
Molekylvikt (g/mol) 232.73
MDL-nummer MFCD00014294
InChI-nyckel AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodicyclohexylphosphine, dicyclohexylchlorophosphine, dicyclohexylphosphinous chloride, dicyclohexylphosphine chloride, chlorodicyclohexyl phosphine, phosphinous chloride, dicyclohexyl, clpcy2, pcy2cl, chlorodicyclohexvlphosphine, dicyclohexylchlorophosphane
PubChem CID 2734135
IUPAC-namn klor(dicyklohexyl)fosfan
LEDER ClP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorodicyclohexylphosphine
Färg Färglös
Densitet 1.0540g/mL, 1.054
Kokpunkt 165,0 °C (12,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (ex Cl) (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H11)2PCl
Brytningsindex 1,5310 till 1,5340
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar våldsamt med vatten
Formel vikt 232.74
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorodicyclohexylphosphine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.