Läs mer
Klordietylisopropylsilan, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11975961 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11975961 25 mL Glasflaska 25ml
1 options
Produktkod. 11975961 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435650250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material chlorodiethylisopropylsilane
CAS 107149-56-4
Färg Färglös
Densitet 0.9000g/mL, 0.9
Kokpunkt 75,0 °C
Flampunkt 38 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H17ClSi
Linjär formel (CH3)2CHSi(C2H5)2Cl
Brytningsindex 1,4370 till 1,4390 (20 °C, 589 nm)
MDL-nummer MFCD00191631
Kvantitet 25 mL
Synonym chlorodiethylisopropylsilane, diethylisopropylsilyl chloride, acmc-1bql9, isopropyldiethylchlorosilane, silane,chlorodiethyl 1-methylethyl, silane, chlorodiethyl 1-methylethyl
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
InChI-nyckel OSBPGFIPLLCQMO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC[Si](Cl)(CC)C(C)C
IUPAC-namn kloro-dietyl-propan-2-ylsilan
Molekylvikt (g/mol) 164.75
PubChem CID 4486980
Formel vikt 164.75
Procent renhet 95+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorodiethylisopropylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.