Läs mer
Klorodifluorättiksyra natriumsalt, TRC
Produktkod. 30365514
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30365514 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30365514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3654602.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorodifluoro-acetic Acid Sodium Salt
CAS 1895-39-2
Molekylformel C2ClF2NaO2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-Chloro-2,2-difluoro-acetic Acid Sodium Salt, Chlorodifluoroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Chlorodifluoroacetate, Sodium Difluorochloroacetate
InChI formel InChI=1S/C2HClF2O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)Cl
IUPAC-namn natrium; 2-kloro-2,2-difluoracetat
Molekylvikt (g/mol) 152.46
Formel vikt 151.9453