Läs mer
(Chlorodifluoromethoxy)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Chlorodifluoromethoxy)benzene |
| CAS | 770-11-6 |
| Molekylformel | C7 H5 Cl F2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClF2O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| LEDER | FC(F)(Cl)Oc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | [chloro(difluoro)methoxy]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.564 |
| Formel vikt | 178 |