Läs mer
klordiisopropylsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11925841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11925841 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 11925841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 313440050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 2227-29-4 | C6H14ClSi | 149,71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material chlorodiisopropylsilane
CAS 2227-29-4
Färg Färglös
Densitet 0.8720g/mL, 0.872
Kokpunkt 137,0 °C
Flampunkt 22 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H14ClSi
Brytningsindex 1,4280 till 1,4300 (20 °C, 589 nm)
MDL-nummer MFCD00054896
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,2136
Synonym chlorodiisopropylsilane, diisopropylchlorosilane, unii-dvg177547j, silane, chloro diisopropyl, zlchem 966, chlorodiisopropylsilyl, chlorobis propan-2-yl silane, chloro-di propan-2-yl silicon
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
InChI-nyckel IGSUJBNDAWQLST-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)[Si](Cl)C(C)C
IUPAC-namn klor-di(propan-2-yl)kisel
Molekylvikt (g/mol) 149.71
PubChem CID 6365034
Formel vikt 150.73
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisopropylchlorosilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylchlorosilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.