Läs mer
Klorodimetyl-n-oktadecylsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384568
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384568 5 g 5g
11364568 25 g 25g
11394568 100 g 100g
11374568 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11384568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042414.06
Request Bulk or Custom Format
Förberedelse av hydrofoba ytor, kedjeterminator
Klorodimetyl-n-oktadecylsilan används för beredning av hydrofoba ytor och kedjeterminator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18643-08-8
Molekylformel C20H43ClSi
Molekylvikt (g/mol) 347.10
MDL-nummer MFCD00000504
InChI-nyckel GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethyloctadecylsilane, dimethyloctadecylchlorosilane, chlorodimethyl octadecyl silane, octadecyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethyloctadecyl, n-octadecyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl octadecylsilane, chlorodimethyl-n-octadecylsilane, dimethyl-n-octadecylchlorosilane, stearyldimethylchlorosilane
PubChem CID 87738
IUPAC-namn kloro-dimetyl-oktadecylsilan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 184°C to 186°C (0.2mmHg)
Kemiskt namn eller material Chlorodimethyl-n-octadecylsilane
Smältpunkt 28°C to 32°C
Färg Vitt
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2246012
Flampunkt 200°C (392°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 347.1
Procent renhet 95%
Odör Acrid
Brytningsindex 1.453
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.850 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.