Läs mer
Chlorodimethyl-n-octylsilane, 97%
Produktkod. 11359235
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11359235
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16564.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 18162-84-0 | C10H23ClSi | 206.829 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18162-84-0
Molekylformel C10H23ClSi
Molekylvikt (g/mol) 206.829
MDL-nummer MFCD00000511
InChI-nyckel DBKNGKYVNBJWHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyloctylsilane, octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl octyl silane, silane, chlorodimethyloctyl, chloro dimethyl octylsilane, dimethyloctylchlorosilane, dimethyl-n-octylchlorosilane, dimethyloctylsilyl chloride, acmc-1bvuc
PubChem CID 87482
IUPAC-namn chloro-dimethyl-octylsilane
LEDER CCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 222°C to 225°C
Kemiskt namn eller material Chlorodimethyl-n-octylsilane
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2987
Beilstein 1738376
Flampunkt 92°C (198°F)
Formel vikt 206.83
Procent renhet 97%
Odör Acrid
Brytningsindex 1.435
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.873
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.