missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorodimethyl-n-octylsilane, 97%

Product Code. 11369235
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11369235 25 g 25g
11359235 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11369235 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16564.14
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

CAS: 18162-84-0 | C10H23ClSi | 206.829 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 18162-84-0
Molekylformel C10H23ClSi
Molekylvikt (g/mol) 206.829
MDL-nummer MFCD00000511
InChI-nyckel DBKNGKYVNBJWHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyloctylsilane, octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl octyl silane, silane, chlorodimethyloctyl, chloro dimethyl octylsilane, dimethyloctylchlorosilane, dimethyl-n-octylchlorosilane, dimethyloctylsilyl chloride, acmc-1bvuc
PubChem CID 87482
IUPAC-namn chloro-dimethyl-octylsilane
LEDER CCCCCCCC[Si](C)(C)Cl

Specifications

Kokpunkt 222°C to 225°C
Kemiskt namn eller material Chlorodimethyl-n-octylsilane
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2987
Beilstein 1738376
Flampunkt 92°C (198°F)
Formel vikt 206.83
Procent renhet 97%
Odör Acrid
Brytningsindex 1.435
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.873
Show More Show Less

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.