Läs mer
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane, 96%
Produktkod. 11330104
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11330104 1 g 1g
11340104 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11330104 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00550.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20082-71-7 | C8H6ClF5Si | 260.66 g/mol
Det används som ett GC-reagens för detektion av steroler i låg koncentration som flophemesylderivat, lätt detekteras genom elektroninfångning. Klorodimetyl(pentafluorfenyl)silan är ett extremt känsligt derivatiseringsmedel för analys av steroler och lägre alifatiska alkoholer genom elektroninfångande gaskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som ett GC-reagens för detektion av steroler i låg koncentration som flophemesylderivat, lätt detekteras genom elektroninfångning. Klorodimetyl(pentafluorfenyl)silan är ett extremt känsligt derivatiseringsmedel för analys av steroler och lägre alifatiska alkoholer genom elektroninfångande gaskromatografi.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka baser, vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20082-71-7
Molekylformel C8H6ClF5Si
Molekylvikt (g/mol) 260.66
MDL-nummer MFCD00000500
InChI-nyckel PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyldimethylchlorosilane, flophemesyl chloride, chlorodimethylpentafluorophenylsilane, chlorodimethyl perfluorophenyl silane, silane, chlorodimethyl pentafluorophenyl, chlorodimethyl pentafluorophenyl silane, benzene, 1-chlorodimethylsilyl-2,3,4,5,6-pentafluoro, chlorodimethyl 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl silane, chloro dimethyl pentafluorophenyl silane, dimethylpentafluorophenylchlorosilane
PubChem CID 88361
IUPAC-namn kloro-dimetyl-(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)silan
LEDER C[Si](C)(Cl)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kokpunkt 78°C to 81°C (10mmHg)
Kemiskt namn eller material Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2987
Beilstein 2858407
Flampunkt 95°C (203°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 260.66
Procent renhet 96%
Brytningsindex 1.447
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.381
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.