Läs mer
Klorodimetyl(pentafluorfenyl)silan, 96 %
Beskrivning
Det används som ett GC-reagens för detektion av steroler i låg koncentration som flophemesylderivat, lätt detekteras genom elektroninfångning. Klorodimetyl(pentafluorfenyl)silan är ett extremt känsligt derivatiseringsmedel för analys av steroler och lägre alifatiska alkoholer genom elektroninfångande gaskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Den används som ett GC-reagens för detektion av steroler i låg koncentration som flophemesylderivat, lätt detekteras genom elektroninfångning. Klorodimetyl(pentafluorfenyl)silan är ett extremt känsligt derivatiseringsmedel för analys av steroler och lägre alifatiska alkoholer genom elektroninfångande gaskromatografi.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka baser, vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 78 °C till 81 °C (10 mmHg) |
| Kemiskt namn eller material | Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane |
| Kvantitet | 5 g |
| Flampunkt | 95 °C (203 °F) |
| Brytningsindex | 1.447 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Densitet | 1.381 |
| UN-nummer | UN2987 |
| Beilstein | 2858407 |
| Löslighetsinformation | Reagerar med vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.