Läs mer
Chlorodimethylphenylsilane, 97+%
Produktkod. p-7022737
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11457537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15638.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 768-33-2 | C8H11ClSi | 170.71 g/mol
Klorodimetylfenylsilan används i syntesen av enantioberikade allenylsilaner genom en orto-ester Claisen-omlagring av kirala och silylpropargylalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Klorodimetylfenylsilan används vid syntes av enantioberikade allenylsilaner genom en ortoester Claisen-omläggning av kirala och silylpropargylalkoholer
.
Löslighet
Blandbar med tetrahydrofuran, eter och hexan.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 768-33-2
Molekylformel C8H11ClSi
Molekylvikt (g/mol) 170.71
MDL-nummer MFCD00000499
InChI-nyckel KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814
PubChem CID 13029
IUPAC-namn kloro-dimetyl-fenylsilan
LEDER C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kokpunkt 192°C to 193°C
Kemiskt namn eller material Chlorodimethylphenylsilane
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2987
Beilstein 606292
Flampunkt 72°C (161°F)
Löslighetsinformation Miscible with tetrahydrofuran,ether and hexane.
Formel vikt 170.72
Procent renhet ≥97%
Brytningsindex 1.509
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.032
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.