Läs mer
Klorodimetylsilan, 97 %
Produktkod. 10711935 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10711935 250 g Glasflaska 250g
10387290 10 g Glasflaska 10g
10541611 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10711935 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162842500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1066-35-9 | C2H6ClSi | 93,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-35-9
Molekylformel C2H6ClSi
Molekylvikt (g/mol) 93.61
MDL-nummer MFCD00000495
InChI-nyckel QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
PubChem CID 6327132
IUPAC-namn klor(dimetyl)kisel
LEDER C[Si](C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material chlorodimethylsilane
Smältpunkt -111°C
Färg Färglös
Densitet 0.8500g/mL, 0.85
Kokpunkt 34.6°C
Flampunkt -28°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2SiHCl
Brytningsindex 1.3820 to 1.384
Kvantitet 250 g
Fieser 13,73
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 94.62
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.