Läs mer
Klorodimetylsilan, 97 %
Produktkod. 15443067
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443067 50 mL 50ml
15433067 10 mL 10ml
15453067 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15443067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13113.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1066-35-9 | C2H6ClSi | 93,61 g/mol
Klorodimetylsilan används för att framställa vinyldimetylsilanoler för palladiumkatalyserad korskoppling med aryljodider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Klorodimetylsilan används för att framställa vinyldimetylsilanoler för palladiumkatalyserad korskoppling med aryljodider.
Löslighet
Blandbar med organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Det är oförenligt med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser, metaller och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-35-9
Molekylformel C2H6ClSi
Molekylvikt (g/mol) 93.61
MDL-nummer MFCD00000495
InChI-nyckel QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
PubChem CID 6327132
IUPAC-namn klor(dimetyl)kisel
LEDER C[Si](C)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 34°C to 36°C
Kemiskt namn eller material Chlorodimethylsilane
Smältpunkt -111°C
Kvantitet 50 mL
Linjär formel (CH3)2SiHCl
UN-nummer UN2924
Beilstein 1633434
Flampunkt −28°C (−18°F)
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents.
Formel vikt 94.62
Procent renhet 97%
Odör Acrid
Brytningsindex 1.383
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.869
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.