Läs mer
Chlorodimethylvinylsilane, 97%
Produktkod. 11322937
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322937 100 g 100g
11312937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16198.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1719-58-0 | C4H8ClSi | 119.64 g/mol
Klordimetylvinylsilan används för att framställa kiselhaltiga polymerer, silaheterocykler och nya kelatbildande ligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Klorodimetylvinylsilan används för att framställa kiselhaltiga polymerer,
silaheterocykler och nya kelatbildande ligander.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Den är känslig för fukt. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1719-58-0
Molekylformel C4H8ClSi
Molekylvikt (g/mol) 119.64
MDL-nummer MFCD00018090
InChI-nyckel RABBDIBWJVOAPB-ONEGZZNKSA-N
Synonym chlorodimethylvinylsilane, dimethylvinylchlorosilane, vinyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl vinylsilane, silane, chloroethenyldimethyl, chlorodimethyl vinyl silane, unii-xja6n5221t, chloroethenyldimethyl-silane, chloro ethenyl dimethylsilane, chloro-dimethyl-ethenyl-silane
PubChem CID 519368
LEDER C[Si](C)\C=C\Cl
Specifikationer
Kokpunkt 82°C to 83°C
Kemiskt namn eller material Chlorodimethylvinylsilane
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2985
Beilstein 1737688
Flampunkt −12°C (10°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
IUPAC-namn [(1E)-2-kloretenyl]dimetylsilyl
Formel vikt 120.66
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.416
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.883
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.