Läs mer
Klorodifenylmetan, TRC
Produktkod. 30352379
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352379 50 g
30355346 100 g
30353295 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30352379 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36801550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-99-3
Molekylformel C13H11Cl
Molekylvikt (g/mol) 202.68
Synonym 1,1'-(Chloromethylene)bisbenzene, Benzhydryl Chloride, ChlorodiphenylmethaneDiphenylchloromethane, Diphenylmethyl Chloride, NSC 76584, alpha-Chlorodiphenylmethane
IUPAC-namn [klor(fenyl)metyl]bensen
LEDER ClC(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorodiphenylmethane
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C13H11Cl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Formel vikt 202.0549