Läs mer
Klorodifenylfosfin, 97 %
Produktkod. 11492357
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492357 10 g 10g
11402367 50 g 50g
11412367 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14241.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1079-66-9 | C12H10ClP | 220,64 g/mol
Klordifenylfosfin används för att introducera difenylfosfinyldelen genom arylorto-litiering. Det används också som en mellanprodukt för att göra antioxidanter, flamskyddsmedel, stabilisatorer, katalysatorer, fotoinitiatorer och optiska vitmedel. Används som halogeneringsreagens för omvandling av alkoholer till halogenider, vid framställning av fastfasreagens för omvandling av alkoholer till alkylhalider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Klordifenylfosfin används för att introducera difenylfosfinyldelen genom arylorto-litiering. Det används också som en mellanprodukt för att göra antioxidanter, flamskyddsmedel, stabilisatorer, katalysatorer, fotoinitiatorer och optiska vitmedel. Används som halogeneringsreagens för omvandling av alkoholer till halogenider, vid framställning av fastfasreagens för omvandling av alkoholer till alkylhalider.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara på sval, torr plats i tättslutna behållare. Förvaras långt från vatten och luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1079-66-9
Molekylformel C12H10ClP
Molekylvikt (g/mol) 220.64
MDL-nummer MFCD00000529
InChI-nyckel XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
PubChem CID 66180
LEDER ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorodiphenylphosphine
Smältpunkt 14 °C till 16 °C
Densitet 1.204
Kokpunkt 318 °C till 321 °C
Flampunkt 138 °C (280 °F)
Odör Stickande
Linjär formel (C6H5)2PCl
Brytningsindex 1.635
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 512032
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
IUPAC-namn klor(difenyl)fosfan
Formel vikt 220.64
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorodiphenylphosphine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorodiphenylphosphine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.