Läs mer
Klorodifenylfosfin, 98+%
Beskrivning
Klordifenylfosfin används i syntesen av olika fosfiner och ett användbart reagens för införandet av Ph 2 P-gruppen. Det är också användbart som mellanprodukt för att tillverka antioxidanter, flamskyddsmedel, stabilisatorer, katalysatorer, fotoinitiatorer och optiska vitmedel. Det används också för att producera difenylfosfinsyrametylestrar. Det används som en prekursor vid framställning av olika fosfiner. Det är involverat i framställningen av fosfiner, som används som stabilisatorer för plaster, flamskyddsmedel och UV-härdande färgsystem.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorodiphenylphosphine |
| Smältpunkt | 14 °C till 16 °C |
| Färg | Färglös till gul |
| Densitet | 1.204 g/mL |
| Kokpunkt | 318 °C till 321 °C |
| Flampunkt | 138 °C (280 °F) |
| Odör | Stickande |
| Linjär formel | (C6H5)2PCl |
| Brytningsindex | 1.636 |
| Kvantitet | 10 g |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.