Läs mer
Klorodifenylfosfin, 98+%
Produktkod. 11384058
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384058 50 g 50g
11374058 10 g 10g
11364058 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041352.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1079-66-9 | C12H10ClP | 220,64 g/mol
Klordifenylfosfin används i syntesen av olika fosfiner och ett användbart reagens för införandet av Ph 2 P-gruppen. Det är också användbart som mellanprodukt för att tillverka antioxidanter, flamskyddsmedel, stabilisatorer, katalysatorer, fotoinitiatorer och optiska vitmedel. Det används också för att producera difenylfosfinsyrametylestrar. Det används som en prekursor vid framställning av olika fosfiner. Det är involverat i framställningen av fosfiner, som används som stabilisatorer för plaster, flamskyddsmedel och UV-härdande färgsystem.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1079-66-9
Molekylformel C12H10ClP
Molekylvikt (g/mol) 220.64
MDL-nummer MFCD00000529
InChI-nyckel XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
PubChem CID 66180
IUPAC-namn klor(difenyl)fosfan
LEDER ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorodiphenylphosphine
Smältpunkt 14 °C till 16 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.204 g/mL
Kokpunkt 318 °C till 321 °C
Flampunkt 138 °C (280 °F)
Odör Stickande
Linjär formel (C6H5)2PCl
Brytningsindex 1.636
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 512032
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol. Lite blandbar med ammoniak.
Formel vikt 220.64
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.