Läs mer
Klorodifenylfosfin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorodiphenylphosphine |
| CAS | 1079-66-9 |
| Molekylformel | C12H10ClP |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| LEDER | ClP(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | Klor(difenyl)fosfan |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.63 |
| Formel vikt | 220.0209 |