Läs mer
Chlorodiphenylsilane, tech. 90%
Produktkod. 11392226
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392226 5 g 5g
11302236 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03602.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1631-83-0 | C12H10ClSi | 217.747 g/mol
Klordifenylsilan används inom medicinområdet, elektronikindustrin, polymermaterial. Det används för att reducera alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Klordifenylsilan används inom medicinområdet, elektronikindustrin, polymermaterial. Det används för att reducera alkoholer.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från baser, vatten. Inkompatibel med oxidationsmedel och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1631-83-0
Molekylformel C12H10ClSi
Molekylvikt (g/mol) 217.747
MDL-nummer MFCD00045144
InChI-nyckel YCITZMJNBYYMJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodiphenylsilane, diphenylchlorosilane, chloro diphenyl silane, silane, chlorodiphenyl, benzene, 1,1'-chlorosilylene bis, c12h11clsi, chlorodiphenylsilyl, diphenylsilyl chloride, chloro diphenyl silicon
PubChem CID 6327323
IUPAC-namn klor(difenyl)kisel
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 280°C
Kemiskt namn eller material Chlorodiphenylsilane
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2987
Beilstein 2937164
Flampunkt 105°C (221°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 218.76
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Brytningsindex 1.579
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.123
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorodiphenylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorodiphenylsilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.