missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chlorofluoroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorofluoroacetamide |
| CAS | 431-09-4 |
| Molekylformel | C2 H3 Cl F N O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3ClFNO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6) |
| LEDER | NC(=O)C(F)Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-2-fluoro-acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.503 |
| Formel vikt | 110.9887 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?