Läs mer
Chloroform-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroform 13C |
| CAS | 31717-44-9 |
| Molekylformel | 13C H Cl3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Trichloromethane 13C |
| InChI formel | InChI=1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1+1 |
| LEDER | Cl[13CH](Cl)Cl |
| IUPAC-namn | trichloro(1^{13}C)methane |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.37 |
| Formel vikt | 118.918 |