Läs mer
Solstice Kloroform
Produktkod. 16695733 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
7 L
Förpackningsstorlek:
7 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16695733 7 L 7 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16695733 Leverantör Solstice Leverantörsnummer 1329507LRC
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kloroform av reagenskvalitet, innehåller 0,5 till 1,0 % etanol som stabilisator,≥ 99,8 %.
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
pH Ingen tillgänglig data
Smältpunkt -61,3 °C
CAS 67-66-3
Färg Färglös
CAS Max % <100.00%
Densitet 1,485 g/cm3 (20 °C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt Ej tillämplig
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Molekylformel CHCl3
Linjär formel CHCl3
Ångtryck 211 hPa (20 °C)
MDL-nummer MFCD00000826
Viskositet 0,56 mPa (20 °C)
UN-nummer UN1888
Beilstein 1731042
Synonym Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Kokpunkt 61 °C (1,013 hPa)
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC(Cl)Cl
IUPAC-namn triklormetan
Molekylvikt (g/mol) 119.37
Procent renhet ≥99.80%
Kvalitet Reagens