Läs mer
Riedel-de Haën Kloroform
Beskrivning
- Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier.
- Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroform |
| pH | No data available |
| Smältpunkt | -63 °C |
| CAS Min % | ≥90.00% |
| Färg | Färglös |
| CAS Max % | ≤100.00% |
| Densitet | 1.48 g/cm3 (20°C) |
| Kvantitet | 18 L |
| Flampunkt | Not applicable |
| Förpackning | Returburk i rostfritt stål |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Chloroform
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.