Läs mer
Chloroform, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15692770
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15692770 100 mL Glass bottle 100ml
15612780 500 mL Glass bottle 500ml
15602780 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15692770 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 25670100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
for IR spectroscopy, contains ∼0.5% ethanol as stabilizer,≥99.5%
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC-namn chloroform
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Namnnotering Contains≈0.5% ethanol as stabilizer, for IR spectroscopy
Smältpunkt -63°C
Färg Colorless
Densitet 1.492g/mL at 25°C
Kokpunkt 60°C to 62°C
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1888
Beilstein 1731042
Ångdensitet 4.1 (vs air)
Formel vikt 119.38g/mol
Ångtryck 160mmHg (20°C)
Procent renhet ≥99.5%