Läs mer
Kloroform, 99,8+%, certifierad AR för analys, stabiliserad med amylen, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
CHCl3, CAS-nummer-67-66-3, 2,5L, 61°C, Färglös, 119,38g/mol, -63°C, 826, Plastbelagd glasflaska, vätska, 213mbar vid 20°C, 0,56 mPaS vid 20°C
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -63 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 213 mbar vid 20 °C |
| MDL-nummer | MFCD00000826 |
| Viskositet | 0,56 mPaS vid 20 °C |
| Kokpunkt | 61 °C |
| IUPAC-namn | kloroform |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Chloroform, stabilized with amylene
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Contain: Chloroform