Läs mer
Chloroform, 99+%, extra pure, stabilized with amylene
Produktkod. 10006372 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10006372 5 L 5 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10006372 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 383760050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00 SEK
    2417.65 SEK / 5 L
    Save 357.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Namnnotering Stabilized with amylene
CAS 67-66-3, 513-35-9
Densitet 1.4800g/mL
Kvantitet 5 L
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall 99+%
Rester efter avdunstning 0.002% max.
Molekylformel CHCl3
Linjär formel CHCl3
MDL-nummer MFCD00000826
Vatten 0.1% max. (K.F.)
Merck Index 15, 2142
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC(Cl)Cl
IUPAC-namn kloroform
Molekylvikt (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Formel vikt 119.38
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroform, stabilized with amylene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.