Läs mer
Kloroform, ACS-reagens, innehåller etanol som stabilisator, ≥99,8 %, Solstice
Produktkod. 15623620
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
15 L
20 L
4 x 2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Rostfri stålburk
Förpackningsstorlek:
1 L
15 L
2.5 L
20 L
500ml
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15623620 500 mL Glasflaska 500ml
15683610 1 L Glasflaska 1 L
15693610 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15613620 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15673610 15 L Rostfri stålburk 15 L
15603620 20 L Rostfri stålburk 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15623620 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 319988500ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
ACS-reagens, innehåller etanol som stabilisator,≥ 99,8 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC-namn triklormetan
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Namnnotering ACS-reagens, innehåller etanol som stabilisator, ≥99,8%
CAS Min % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS Max % ≤100.0000%, <1.0000%
Smältpunkt -63 °C (litteratur)
Densitet 1,48 g/ml vid 25 °C; 1,492 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kokpunkt 60 °C till 62 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1888
Beilstein 1731042
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroform
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: chloroform