Läs mer
Kloroform, ACS reagenskvalitet, Ricca Chemical
Produktkod. 31750760
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31750760 1 L Bärnstensfärgad glasflaska
31749971 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska
31749962 4 L Bärnstensfärgad glasflaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 31750760 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer RSOC00201C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
För allmänt bruk
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC-namn trichloromethane
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
CAS Min % 98.0
Färg Gult
CAS Max % 100.0
Kvantitet 1 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Kokpunkt 61 °C
Procent renhet >99.8%
Kvalitet ACS