Läs mer
Kloroform, amylenstabiliserad, HPLC-kvalitet, Scharlab
Beskrivning
- Genomgår högeffektiv destillation, fastfasabsorption och andra behandlingar för att eliminera föroreningar som kan störa HPLC-analys
- Mikrofiltrerad och förpackad i bärnstensfärgade flaskor (förseglade med ett PTFE-membran i locket) för att undvika eventuell kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroform |
| Smältpunkt | -63 °C |
| Abs. | 0.699 AU at 248nm, 0.301 AU at 253nm, 0.046 AU at 265nm |
| CAS | 67-66-3 |
| Färg | Färglös |
| Aciditet | Max. 0.0002meq/g |
| Alkalinitet | Max. 0.0002meq/g |
| Densitet | 1.487 - 1.490g/cm3 |
| Kvantitet | 1 L |
| Identifiering | Passes test |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Kloroform, för HPLC, stabiliserad med amylen (ca 150 ppm)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H331-Giftigt vid inandning.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .