Läs mer
Chloroform (Approx. 0.75% Ethanol as Preservative/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Beskrivning
Glass bottle; 1L
This solvent is used in Phenol/Chloroform extractions to remove proteins from DNA or RNA samples.
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by an SFI certified supplier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroform |
| Smältpunkt | -63°C |
| Namnnotering | Approx. 0.75% Ethanol as Preservative |
| Abs. | 0.13 max. at 254nm, 0.28 max. at 250nm, 0.8 max. at 245nm, 1 max. at 244nm |
| CAS | 67-66-3, 64-17-5 |
| Färg | Colorless |
| Nedbrytningsinformation | 290°C |
| Densitet | 1.480g/cm³ |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Chloroform, stabilized with ethanol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H372-Orsakar organskador.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .