Läs mer
Kloroform, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15508544 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15508544 1 L Aluminiumflaska 1 L
15588534 500 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 500ml
15598534 4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15508544 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 918022
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    För histologiskt bruk
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC-namn triklormetan
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Kvantitet 1 L
Förpackning Aluminiumflaska
Anteckningar om renhetsgrad Meets ACS reagent chemical requirements
Densitet 1L = 1.48kg
Formel vikt 119.38
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P281-Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).