Läs mer
Chloroform, Biotech Grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 15615690
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15615690 1 L Glass Bottle 1 L
15625690 2 L Glass Bottle 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15615690 Leverantör Honeywell-Burdick and Jackson Leverantörsnummer 4961891L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Biotech Grade,≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) developed the first high-purity solvents more than 50 years ago
  • As new applications and techniques emerge, Burdick & Jackson continues to develop products to meet the most demanding requirements for laboratories and pharmaceutical production
  • Our packaging solutions, ranging from lab scale through production, provide our customers with added value, increased efficiency, and enhanced safety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC-namn trichloromethane
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Smältpunkt -63°C (literature)
Namnnotering Biotech Grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
CAS Min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 1.48 g/mL at 25 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 1 L
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3CH2OH
UN-nummer UN1888
Beilstein 1731042
Kokpunkt 61°C
Formel vikt 119.38
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet Biotech