Läs mer
Kloroform, CHROMASOLV™, för HPLC, ≥99,8 %, amylen stabiliserat, Solstice
Beskrivning
- För HPLC och organisk syntes
- Högrena, mångsidiga lösningsmedel
- Hög konsistens från parti till parti
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroform |
| Smältpunkt | -63 °C (litteratur) |
| Namnnotering | CHROMASOLV, för HPLC, ™≥ 99,8%, amylen stabiliserat |
| Abs. | Max. 1,00 vid 250 nm, Max. 0,30 vid 260 nm, Max. 0,005 280 nm |
| CAS Min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Densitet | 1,48 g/ml vid 25 °C; 1,492 g/ml vid 25 °C (lit.) |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CHCl3 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Chloroform
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.