Läs mer
Kloroform, CHROMASOLV™ Plus,≥ 99,9%, Etanol som stabilisator, Honeywell™
Produktkod. 15696110
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15696110 1 L 1 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15696110 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 6504711L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CHROMASOLV™ Plus, för HPLC, innehåller 0,5-1,0% etanol som stabilisator,≥ 99,9 %
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
  • Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
  • Låg UV-föroreningsprofil
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje
  • Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
CAS 67-66-3
Densitet 1.492g/mL at 25°C, 1.48g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Molekylformel CHCl3
MDL-nummer MFCD00000826
Ångtryck 160 mmHg (20°C)
UN-nummer UN1888
Beilstein 1731042
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC(Cl)Cl
IUPAC-namn kloroform
Molekylvikt (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Formel vikt 119.38g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet CHROMASOLV™ Plus
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroform
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: chloroform