Läs mer
Kloroform, CHROMASOLV™ för restanalys, innehåller∼ 1% etanol som stabilisator,≥ 99,8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15652770
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15652770
Brand: Honeywell-Chromasolv 256691L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CHROMASOLV™ för restanalys, innehåller∼ 1% etanol som stabilisator,≥ 99,8 %
  • För gaskromatografi (GC)
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3, 64-17-5
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC-namn triklormetan
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Smältpunkt -63°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™ for residue analysis, contains ∼1% ethanol as stabilizer, ≥99.8%
CAS Min % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS Max % ≤100.0000%, <1.0000%
Densitet 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 60°C to 62°C
Kvantitet 1 L
Förpackning Glasflaska
Anteckningar om analysprocent GC-produkt+etanol
Linjär formel CHCl3
UN-nummer UN1888
Beilstein 1731042
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Procent renhet >99.8%
Kvalitet Restanalys