Läs mer
Kloroform CHROMASOLV™ innehåller för restanalys 1 ∼% etanol som stabilisator, ≥99,8 %, Solstice
Produktkod. 15682770
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15682770 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15652770 1 L Glasflaska 1 L
15662770 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15672770 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15682770 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 256696X1L
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™ för restanalys, innehåller∼ 1% etanol som stabilisator,≥ 99,8 %
  • För gaskromatografi (GC)
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC-namn triklormetan
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Smältpunkt -63 °C (litteratur)
Namnnotering CHROMASOLV™ För restanalys innehåller ∼1% etanol som stabilisator, ≥99,8%
CAS Min % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS Max % ≤100.0000%, <1.0000%
Densitet 1,492 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kvantitet 6 x 1 L
Förpackning Glasflaska
Anteckningar om analysprocent GC-produkt+etanol
Linjär formel CHCl3
UN-nummer UN1888
Beilstein 1731042
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Kokpunkt 60 °C till 62 °C
Procent renhet >99.8%
Kvalitet Restanalys