Läs mer
Kloroform, innehåller etanol som stabilisator, uppfyller analytiska specifikationer på DAB9, BP, 99-99,4 % (GC), Solstice
Beschreibung
- Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
- Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Chloroform |
| Smältpunkt | -63 °C (litteratur) |
| Namnnotering | Innehåller etanol som stabilisator, uppfyller analytisk specifikation för DAB9, BP, 99-99.4% (GC) |
| CAS Min % | ≥90.0000%, ≥0.1000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <1.0000% |
| Densitet | 1,479–1,489 g/ml vid 20 °C; 1,492 g/ml vid 25 °C (lit.) |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CHCl3 |
| UN-nummer | UN1888 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloroform
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?