Läs mer
Kloroform, Innehåller etanol som stabilisator, uppfyller analytiska specifikationer. av DAB9, BP, 99-99,4% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15622570
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
40 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
250 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250kg
40kg
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15622570 6 x 1 L Paket med 6
15672560 1 L 1 L
15682560 2.5 L 2.5 L
15612570 4 x 2.5 L Paket med 4
15602570 40 kg 40kg
15692560 250 kg 250kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15622570 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 242166X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller etanol som stabilisator, uppfyller analytiska specifikationer för DAB9, BP, 99-99,4% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Smältpunkt -63°C (literature)
Namnnotering Contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of DAB9, BP, 99-99.4% (GC)
CAS Min % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS Max % ≤100.0000%, <1.0000%
Densitet 1.479-1.489 g/mL at 20 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 6 x 1 L
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CHCl3
UN-nummer UN1888
Beilstein 1731042
Kokpunkt 60°C to 62°C
IUPAC-namn triklormetan
Kvalitet Reagens Farmakopé
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroform
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.