Läs mer
Kloroform, Innehåller etanol som stabilisator, uppfyller analytiska specifikationer. av DAB9, BP, 99-99,4% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Produktkod. 15672560
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
40 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
250 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250kg
40kg
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15672560 1 L 1 L
15682560 2.5 L 2.5 L
15622570 6 x 1 L Paket med 6
15612570 4 x 2.5 L Paket med 4
15602570 40 kg 40kg
15692560 250 kg 250kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15672560 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 242161L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller etanol som stabilisator, uppfyller analytiska specifikationer för DAB9, BP, 99-99,4% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Smältpunkt -63°C (literature)
Namnnotering Contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of DAB9, BP, 99-99.4% (GC)
CAS Min % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS Max % ≤100.0000%, <1.0000%
Densitet 1.479-1.489 g/mL at 20 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 1 L
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CHCl3
Ångtryck 160mmHg (20°C)
UN-nummer UN1888
Beilstein 1731042
Kokpunkt 60°C to 62°C
IUPAC-namn triklormetan
Formel vikt 119.38g/mol
Procent renhet 99 to 99.4% (GC)
Kvalitet Reagens Farmakopé
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroform
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.