Läs mer
Kloroform-d, 100 % (isotopisk), innehåller 0,03 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11354098
Change view
Kvantitet:
10 Ea.
5 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354098 5 Ea. Paket med 5
11364098 10 Ea. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11354098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041388.KU
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.375 g/mol
Används i stor utsträckning i det organiska lösningsmedlet för NMR-analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 865-49-6
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 120.375
MDL-nummer MFCD00000827
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonym chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC-namn triklor(deuterio)metan
LEDER C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform-d
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering Isotopic
Densitet 1.50 g/mL
Brytningsindex 1.4445
Känslighet Light and Moisture
Kvantitet 5 Ea.
Smältpunkt -64°C
Kokpunkt 62°C
UN-nummer UN1888
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents ethyl acetate,acetone.
Formel vikt 120.38
Procent renhet 100%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) contains 0.03% v/v TMS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.