Läs mer
Kloroform-d, för NMR, 100 atom % D, förpackad i 0,75 ml ampuller, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10698021 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
7.5 mL
Förpackningsstorlek:
7.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10698021 7.5 mL 7.5ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10698021 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 320680075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00 SEK
    748.91 SEK / 7.5ml
    Save 66.09 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120,375 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform-d
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 100 atom % D
Densitet 1.5000g/mL
Deuterium (D) 99,95 % min.
Vatten 0,01 % max. (Koulometrisk)
Kvantitet 7.5 mL
CAS 865-49-6
Smältpunkt -64,0 °C
Kokpunkt 60,0 °C
Molekylformel CHCl3
Linjär formel CDCl3
MDL-nummer MFCD00000827
UN-nummer 1888
Beilstein 01, IV, 54
Synonym chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
LEDER C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn triklor(deuterio)metan
Molekylvikt (g/mol) 120.375
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
Formel vikt 120.39
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroform-d
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.