Läs mer
Kloroform-d, för NMR, 99,8 atom % D, med 0,1 v/v % TMS, stab. med silver, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16368216 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Produktkod. Kvantitet
16368216 25 mL
1 options
Produktkod. 16368216 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.00 SEK
    418.41 SEK / 25ml
    Save 12.59 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform-d
Densitet 1.5000 g/mL, 1.5
Kvantitet 25 mL
CAS 865-49-6
Smältpunkt -64,0 °C
Kokpunkt 60,0 °C
Molekylformel CHCl3
Linjär formel CDCl3
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: 8,2 g/L (20 °C).
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
LEDER [2H]C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn triklor(²H)metan
Molekylvikt (g/mol) 120.38
Formel vikt 120.39
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroform-d
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.