Läs mer
Kloroform, etanolfritt, 99+%, stab. med cirka 50 ppm amylen
Produktkod. 11426830
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426830 1000 mL 1000ml
11416830 500 mL 500ml
11436830 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11426830 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14759.AU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00 SEK
    553.65 SEK / 1000ml
    Save 136.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119,37 g/mol
Kloroform är ett vanligt förekommande laboratorielösningsmedel. Det har tidigare använts som bedövningsmedel. Det används också som en prekursor till PTFE och köldmedier. Kloroform användes tidigare som extraktionslösningsmedel för fetter, oljor och fetter. Det är användbart för snabb och enkel frisättning av periplasmatiska proteiner. Blandningen av guanidiniumtiocyanat-fenol-kloroform spelar en viktig roll i RNA-isoleringsprocessen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kloroform är ett vanligt förekommande laboratorielösningsmedel. Det har tidigare använts som bedövningsmedel. Det används också som en prekursor till PTFE och köldmedier. Kloroform användes tidigare som extraktionslösningsmedel för fetter, oljor och fetter. Det är användbart för snabb och enkel frisättning av periplasmatiska proteiner. Blandningen av guanidiniumtiocyanat-fenol-kloroform spelar en viktig roll i RNA-isoleringsprocessen.
Löslighet
Blandbar med dietyleter, oljor, ligroin, alkohol, aceton, koltetraklorid och koldisulfid. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Det är en stabil och ljuskänslig kemisk förening. Inkompatibel med metaller, alkalier. Håll materialet borta från värme, gnistor och lågor och andra antändningskällor. Förvara den på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Smältpunkt -63 °C
Namnnotering Etanolfritt, stabiliserat med ≈50 ppm amylen
Densitet 1.492
Kvantitet 1000 mL
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.446
UN-nummer UN1888
Beilstein 1731042
Merck Index 14,2141
Kokpunkt 60,5 °C till 61,5 °C
Löslighetsinformation Blandad med dietyleter, oljor, ligroin, alkohol, aceton, koltetraklorid och koldisulfid. Lätt blandbar med vatten.
IUPAC-namn triklormetan
Formel vikt 119.38
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroform, ethanol-free
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.