Läs mer
Kloroform, etanolstabiliserat, Multisolvent™ Betyg, Sharlab
Beskrivning
Multisolvent™ produkter används oftast för HPLC, men kan också användas för många andra applikationer, vilket gör den till en av de mest universella kvaliteterna som finns tillgängliga. Dessa mångsidiga produkter har många fördelar jämfört med applikationsspecifika lösningsmedel:
- Garantiresultat: QC-kontroller utförs med moderna analytiska tekniker för alla garanterade tillämpningar
- Optimera inköp och lagerhållning: En produkt för de flesta applikationer förhindrar behovet av att beställa, lagra och spåra leveransen av flera sorter
- Optimal förpackning: Mycket motståndskraftiga och hållbara bärnstensfärgade glasflaskor eller fat i rostfritt stål garanterar högsta produktsäkerhet och kvalitet
- Lägre kostnader genom att förena: Flera produkter till enkla priser för att undvika att köpa små mängder av specifika produkter
- Bevara miljön: Returförpackningar (envägsglasflaskor eller returfat av SS) hjälper till att förhindra avfall
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroform |
| Smältpunkt | -63 °C |
| Abs. | 0.301 AU at 250nm, 0.046 AU at 265nm, 0.009 AU at 300nm |
| CAS | 67-66-3 |
| Färg | Färglös |
| Aciditet | Max. 0.0001meq/g |
| Utseende | Clear |
| Densitet | 1.474 - 1.483g/cm3 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Identifiering | Passes test |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Kloroform, stabiliserad med etanol, Multisolvent
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .