Läs mer
Chloroform, HPLC Grade, 99.5+% min, stab. with amylene
Produktkod. 11390268
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
16 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11390268 1 L 1 L
11310278 4 x 1 L 4 L
11300278 4 L 4 L
11320278 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11390268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043685.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Chloroform is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC-namn chloroform
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Smältpunkt °C to 63°C
Färg Colorless
Densitet 1.492 g/cm3 at 20°C at 20°C
Kvantitet 1 L
Tändpunkt 982°C (1800°F)
Odör Characteristic
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.446
Analysprocentintervall >99.5%
Ångtryck 158mm Hg at 20°C
Beilstein 1731042
Kokpunkt 60.5°C to 61.5°C
Löslighetsinformation Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Formel vikt 119.38
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroform, HPLC Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, 1-Pentene