Beskrivning
- För användning i vätskekromatografi (HPLC& UHPLC)& Spektrofotometri; För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroform |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Smal mun bärnstensfärgad glasflaska |
| Anteckningar om renhetsgrad | Meets ACS reagent chemical requirements |
| Densitet | 1L1=.48kg |
| Formel vikt | 119.38 |
| Kvalitet | HPLC |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P281-Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).