Läs mer
Kloroform molekylärbiologi MP Biomedicals
Produktkod. 11426461 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
0.5 L
1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426461 25 mL 25ml
11436461 100 mL 100ml
11446461 0.5 L 500ml
11456461 1 L 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11426461 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219400225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00 SEK
    327.16 SEK / 25ml
    Save 78.84 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Densitet 4.36 (sändning = 1)
Kvantitet 25 mL
IUPAC-namn kloroform
Formel vikt 119.38
Kvalitet Molekylärbiologi
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroform, Molecular Biology Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: chloroform