Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kloroform, molekylärbiologiska reagens
Beskrivning
Kloroform är ett vanligt laboratoriereagens som gynnas för användning som lösningsmedel på grund av föreningarnas relativa oreaktivitet och blandbarhet med de flesta organiska föreningar. Kloroform används också i organisk syntes som en källa för CCl2. I den glatta luftstrupen hos svin har kloroform visat sig direkt och på ett koncentrationsberoende sätt inducera sammandragningar. Det har observerats att kloroform kan frisätta Ca2+ från ryanodinkänsliga receptorer vid kloroforminducerad kontraktion i slät muskulatur i luftstrupen hos svin. Vid koncentrationer av 100 och 250 ppm i mussplenocyter ökade basal proliferation men en minskning av cirkulerande neutrofiler dokumenterades.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
är ett vanligt laboratoriereagens som är gynnsamt för användning som lösningsmedel på grund av föreningarnas relativa oreaktivitet och blandbarhet med de flesta organiska föreningar. Kloroform används också i organisk syntes som en källa för CCl2. I den glatta luftstrupen hos svin har kloroform visat sig direkt och på ett koncentrationsberoende sätt inducera sammandragningar. Det har observerats att kloroform kan frisätta Ca2+ från ryanodinkänsliga receptorer vid kloroforminducerad kontraktion i slät muskulatur i luftstrupen hos svin. Vid koncentrationer av 100 och 250 ppm i mussplenocyter ökade basal proliferation men en minskning av cirkulerande neutrofiler dokumenterades.
Löslighet Lösligt i vatten vid 20 C 8
g/L.°
Noter
Stabiliserad med ca. 50 ppm amylen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroform |
| Smältpunkt | -63 °C |
| Namnnotering | Molecular Biology Reagent |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.492 g/mL |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Odör | Characteristic |
| Fysisk form | Vätska |
| Brytningsindex | 1.446 |
| UN-nummer | UN1888 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.